Kluczowe dokumenty
GS203NPUORG
Whatman® Mini-UniPrep® G2 slit septum
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, clear vial, pack of 100
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy, filtr whatman
Wybierz wielkość
1 PKG
2980,00 zł
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
clear vial
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman Article No. 29018114 (US reference)
Whatman GS203NPUORG
Parametry
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
pojemność filtra
500 μL
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Whatman Mini-UniPrep G2 to urządzenie typu "wszystko w jednym", które działa zarówno jako filtr , jak i szklana fiolka do autosamplera do przygotowywania próbek przed UHPLC/HPLC.
  • Ciecz przechowywana w szkle, redukująca wymywanie (szczególnie w przypadku rozpuszczalników organicznych)
  • Działa dobrze w przypadku próbek wodnych
  • Próbka styka się z plastikiem tylko podczas kompresji
  • Lepsze tempo odparowywania rozpuszczalnika
  • Przetwarzanie próbek 3 razy szybciej niż tradycyjna metoda filtra strzykawkowego
  • Urządzenie typu "wszystko w jednym" zastępuje wiele materiałów eksploatacyjnych
  • Redukcja odpadów laboratoryjnych
  • Uproszczenie zamawiania
  • Mniej materiałów eksploatacyjnych do przechowywania w laboratorium
  • Zaprojektowany tak, aby pasował do każdego autosamplera, który mieści standardowe fiolki 12 x 32 mm
Cechy i korzyści
  • Zawiera zintegrowaną fiolkę z autosamplerem, tłok z dołączoną membraną filtrującą oraz przegrodę/nakrętkę.
  • Fiolki ze szkła borokrzemianowego eliminują wymywalne substancje na bazie tworzyw sztucznych, które mogą pochodzić z fiolek polipropylenowych.
  • Zaprojektowane do przechowywania do 0,5 ml niefiltrowanej próbki, którą można następnie załadować bezpośrednio do autosamplera.
  • Łatwo sprawdzić, kiedy próbka została przefiltrowana
  • Szeroka gama membran o wielkości porów 0,2 i 0,45 µm spełniających określone wymagania
  • Dostępne również w bursztynowym szkle dla próbek wrażliwych na światło
Informacje prawne
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)