Kluczowe dokumenty
GF98663091
Tin/Lead/Silver
foil, Sn62%/Pb36%/Ag2%, thickness 0.5 mm, size 15 × 15 mm, temper as rolled
Synonim(y):
SA190300
Wybierz wielkość
1 EA
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 986-630-91
rozmiar
15 × 15 mm
grubość
0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)