Merck
GF95900452
Terbium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
Synonim(y):
TB007902
Wybierz wielkość
1 EA
4720,00 zł
4720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Tb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141614
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 959-004-52
rezystywność
116 μΩ-cm, 20°C
Długość
50 mm
średnica
2.0 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
gęstość
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Klucz InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)