The coil width is 200 mm, and for this product number, it would be 2 meters in length.
GF94703283
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 0.04mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU060240
Wybierz wielkość
6730,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6730,00 zł
Polecane produkty
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 947-032-83
rozmiar × grubość
2 m × 0.04 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the width of the GF94703282 coil?