Merck
GF94243080
Cobalt
foil, 8mm disks, thickness 0.01mm, 99.9%
Synonim(y):
CO000150
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 942-430-80
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dalia Nayak et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 65(8), 891-896 (2007-05-29)
Heavy ion activation of natural cobalt foil with 84MeV (12)C results in the formation of no-carrier-added (nca) (66,67)As radionuclides, along with their corresponding decay products, (66,67)Ge and (66,67)Ga, in the matrix. Because arsenic and germanium radionuclides are short-lived, after a
D Nayak et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 54(2), 189-193 (2001-02-24)
Heavy ion activation of natural cobalt foil with 52 MeV 11B4+ and 73 MeV 12C6+ results in the formation of carrier-free (66,67)Ge and (66,67)As radionuclides, respectively, along with their corresponding decay products, (66,67)Ga in the matrix. The carrier free gallium
Kian Keat Lee et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 255-260 (2012-08-18)
Cobalt oxyhydroxide, CoOOH, nanosheets were prepared via a surface alkaline treatment of cobalt foil at room temperature without using templates and catalysts. The morphology, chemical composition and structures of the nanosheets were characterized by XRD, FTIR and Raman spectroscopy, FESEM
M D Wirt et al.
Biochemistry, 34(15), 5269-5273 (1995-04-18)
We have completed the first direct structural characterization of an enzyme-bound four-coordinate Co(I) intermediate, in this case for the corrinoid/iron-sulfur protein (C/Fe-SP) from Clostridium thermoaceticum. Extended X-ray absorption fine structure and X-ray edge spectroscopy of the active Co(I) state of
Kenneth M Unice et al.
Chemico-biological interactions, 216, 53-74 (2014-04-15)
An updated biokinetic model for human exposures to cobalt (Co) was developed based on a comprehensive set of human pharmacokinetics data collected from five male and five female volunteers who ingested ∼1 mg Co/day of a Co supplement for 3