Kluczowe dokumenty
GF93514811
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.06 mm, size 600 × 600 mm, polymer thickness 0.025mm
Synonim(y):
ES301520
Wybierz wielkość
1 EA
1550,00 zł
5 EA
6270,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1550,00 zł
5 EA
6270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 935-148-11
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
0.06 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)