Kluczowe dokumenty
GF92936919
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g
Synonim(y):
AL136011
Wybierz wielkość
1 EA
3210,00 zł
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder (alloy pre-cursor)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 929-369-19
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)