Kluczowe dokumenty
GF92635263
Zinc-nickel alloy, Zn90Ni10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonim(y):
ZN036010
Wybierz wielkość
1 EA
3430,00 zł
3430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 926-352-63
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)