Merck
GF89275674
Indium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Synonim(y):
IN005130
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141719
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.999%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 892-756-74
rezystywność
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
Mikio Nakajima et al.
Congenital anomalies, 48(4), 145-150 (2008-11-06)
Indium, a precious metal classified in group 13 (IIIB) in the periodic table, has been used increasingly in the semiconductor industry. Because indium is a rare metal, technology for indium recycling from transparent conducting films for liquid crystal displays is
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)