Merck
GF88868390
Silver
foil, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.95+%
Synonim(y):
AG000467
Wybierz wielkość
1 EA
3530,00 zł
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 888-683-90
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)