Kluczowe dokumenty
GF88147536
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 1.5Mm, Length 1 M, Wall Thickness 0.5Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 1.5mm, L 1 m, wall thickness 0.5 mm
Synonim(y):
SI307150
Wybierz wielkość
1 EA
960,00 zł
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 881-475-36
Długość
1 m
grubość ścianki
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)