GF87951123
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness
Synonim(y):
FE180400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 879-511-23
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)