Kluczowe dokumenty
GF87801778
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.9 mm, L 10 m
Synonim(y):
ES305990
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 878-017-78
Długość
10 m
Średnica
0.9 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)