Kluczowe dokumenty
GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
Synonim(y):
SI647350
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 876-413-87
Długość
150 mm
śr. zewn.
15.0 mm
grubość ścianki
4.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)