Kluczowe dokumenty
776742
Silicon carbide
nanofiber, D <2.5 μm, L/D ≥ 20, 98% trace metals basis
Synonim(y):
Nanowstążki z węglika krzemu, Wiskery z węglika krzemu, Włókna z węglika krzemu
Wybierz wielkość
933,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
933,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98% trace metals basis
Formularz
nanofiber
Głębokość
<2.5 μm
mp
2700 °C (lit.)
gęstość
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Klucz InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.