Merck
GF85112232
Gold
rod, 50mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
AU007910
Wybierz wielkość
1 EA
6340,00 zł
6340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6340,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
6340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 851-122-32
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
dł. × śr.
50 mm × 2.0 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingbo Zu et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 10(6), 982-992 (2014-04-23)
Electroporation figured prominently as an effective nonviral gene delivery approach for its balance on the transfection efficiency and cell viability, no restrictions of probe or cell type, and operation simplicity. The commercial electroporation systems have been widely adopted in the
Lin Luo et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4036-4042 (2014-04-18)
A novel immunosensor of human immune globulin (IgG) was fabricated based on the fluorescence transfer between luminescent semiconductor quantum dots (QDs) and gold nanoparticles (AuNPs). AuNPs and CdSe/ZnS QDs were respectively labeled with immune reaction pair:IgG and goat anti-human immunoglobulin
Jiajing Zhang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4124-4138 (2014-04-18)
Gold nanostructures with promising applications in biomedical field have attracted great attention. However, some fundamental questions other than the development of novel applications should be elucidated before they can actually serve as biomedicines in the clinic. Bio-safety is one of
Maria Jose Santos-Martinez et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 10(6), 1004-1015 (2014-04-23)
The increasing use of gold nanoparticles in medical diagnosis and treatment has raised the concern over their blood compatibility. The interactions of nanoparticles with blood components may lead to platelet aggregation and endothelial dysfunction. Therefore, medical applications of gold nanoparticles
Masaki Ujihara et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(7), 4906-4910 (2014-04-25)
Effect of structure and size of Au nanoparticles (AuNPs) on fluorescence behavior of uranine was examined. Confeito-like AuNPs with different sizes (30 nm, 60 nm and 100 nm, respectively) had plasmon absorption bands at 555, 600 and 660 nm, while