Merck
GF77657574
Gold
sphere, 20pcs, diameter 0.5mm, 99.99%
Synonim(y):
AU006840
Wybierz wielkość
1 EA
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 776-575-74
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Średnica
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingbo Zu et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 10(6), 982-992 (2014-04-23)
Electroporation figured prominently as an effective nonviral gene delivery approach for its balance on the transfection efficiency and cell viability, no restrictions of probe or cell type, and operation simplicity. The commercial electroporation systems have been widely adopted in the
Yuanyuan Yao et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(7), 4851-4857 (2014-04-25)
The current study involves in identification and molecular levels characterization of optimal size and concentration of gold nanoparticles (AuNPs). Stable, gold nanoparticles were synthesized and characterized using transmission electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering (DLS). The concentration and size
Masaki Ujihara et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(7), 4906-4910 (2014-04-25)
Effect of structure and size of Au nanoparticles (AuNPs) on fluorescence behavior of uranine was examined. Confeito-like AuNPs with different sizes (30 nm, 60 nm and 100 nm, respectively) had plasmon absorption bands at 555, 600 and 660 nm, while
Ying Sun et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4078-4081 (2014-04-18)
Colloidal gold is extensively used for molecular sensing because that the surface plasmon resonance (SPR) bands are affected by changes in the dielectric properties in the close vicinity of these structures due to the binding of ligands to the corresponding
Celina Yang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(7), 4813-4819 (2014-04-25)
The applications of nanoparticles (NPs) for improved therapeutics are at the forefront of cancer nanotechnology. Gold nanoparticles (GNPs) have been extensively used due to their ability to act as both an anticancer drug carrier in chemotherapy and as a dose