Kluczowe dokumenty
GF83311859
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 3.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 3 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonim(y):
SI303300
Wybierz wielkość
1 EA
5890,00 zł
5890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
5890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 833-118-59
rozmiar
1000 × 1000 mm
grubość
3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)