Kluczowe dokumenty
GF81666502
Chromium
rod, 100mm, diameter 2.0mm, 99.7+%
Synonim(y):
CR007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.7%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 816-665-02
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 2.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)