255610
Chromium
chips, thickness ~2 mm, 99.5%
Synonim(y):
Cd
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.5%
Postać
chips
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
grubość
~2 mm
tw
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N