Przejdź do
266264
Chromium
99.5%, powder, −100 mesh
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Cd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-157-5
MDL number:
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chromium, powder, 99.5%, −100 mesh
Quality Segment
assay
99.5%
form
powder
reaction suitability
core: chromium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
particle size
−100 mesh
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. The Phillips chromium catalyst is used industrially for producing 40-50% of the world′s high-density polyethylene, enabling large-scale and cost-effective polymer production, offering a greener, potentially more sustainable option for advanced materials manufacturing. Click here for more information.
Application
Chromium powder can be used in the microwave assisted synthesis of a bis(toluene)chromium boron complex, [Cr(η-C6H5CH3)2]+ (BPh4)-. It can also be used in the solid-state synthesis of chromium sulfide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF59666945GF91585086255610
Chromium rod, 10mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
GF59666945
Chromium
Chromium foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.99%
GF91585086
Chromium
description
powder, 99.5%, −100 mesh
description
rod, 10mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
description
foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.99%
description
chips, thickness ~2 mm, 99.5%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: chromium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: chromium
assay
99.5%
assay
≥99.7%
assay
99.99%
assay
99.5%
form
powder
form
rod
form
foil
form
chips
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-47-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review