Kluczowe dokumenty
GF80333085
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.7%
Synonim(y):
SI516010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
98.7%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 803-330-85
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
75 (micron)
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)