Kluczowe dokumenty
GF80118828
Carbon
rod, 150mm, diameter 10.0mm, graphite, 100%
Synonim(y):
C 007930
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
100%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 801-188-28
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar śr.
150 mm × 10.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)