Kluczowe dokumenty
GF77998381
Boron nitride
tube, length 50 mm, outside diameter 6.4 mm, wall thickness 2.35 mm
Synonim(y):
B 607101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt GF77998381, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 779-983-81
Długość
50 mm
śr. zewn.
6.4 mm
grubość ścianki
2.35 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)