Merck
GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonim(y):
SJ606300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 776-902-90
masa
100 g
nominalna wielkość granulek
1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com