Merck
GF77042561
Węgiel
rod, 3.0 mm diameter, purity 99.999%, length 150 mm
Synonim(y):
C 007912
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt GF77042561, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 770-425-61
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Długość
150 mm
średnica
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)