Kluczowe dokumenty
GF76359640
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonim(y):
UR303810
Wybierz wielkość
1 EA
2990,00 zł
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foam
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 763-596-40
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
10 mm
gęstość nasypowa
0.08 g/cm3
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)