Kluczowe dokumenty
GF74299214
Antimony
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.5+%
Synonim(y):
SB006030
Wybierz wielkość
1790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1790,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 742-992-14
opór
41.7 μΩ-cm
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)