Kluczowe dokumenty
GF72602300
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 0.5 m, clear clear
Synonim(y):
ST311190
Wybierz wielkość
1 EA
917,00 zł
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
917,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 726-023-00
Długość
0.5 m
grubość
0.19 mm
kolor
clear clear
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)