Kluczowe dokumenty
GF72528239
Boron
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 98.%
Synonim(y):
B 006012
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 725-282-39
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
masa
10 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)