Kluczowe dokumenty
GF72513143
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 50 x 50mm, 0.004mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonim(y):
CO010210
Wybierz wielkość
1 EA
4480,00 zł
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
not light tested (nlt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 725-131-43
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.004 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)