Przejdź do
OG100
Oil and Grease 100 mg/L Calibration Standard
certified reference material, in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
certificate is enclosed in each package
manufacturer/tradename
RTC OG100-250
concentration
in H2O
application(s)
environmental
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OG1000QC1083TPC1000
description
certified reference material, in H2O
description
certified reference material, in H2O
description
certified reference material
description
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
concentration
in H2O
concentration
in H2O
concentration
in 1-propanol
concentration
in H2O
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)