GF71628521
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
NI706010
Wybierz wielkość
2470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2470,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 716-285-21
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)