Merck
GF95722735
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
Synonim(y):
NI706010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 957-227-35
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com