GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
Synonim(y):
W 145351
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 701-459-84
Długość
25 m
średnica
0.15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)