Kluczowe dokumenty
GF65745726
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
500mm tube, 1.76mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.26mm inside diameter
Synonim(y):
NB037100
Wybierz wielkość
1 EA
2790,00 zł
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 657-457-26
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.76 mm × 1.26 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)