Kluczowe dokumenty
GF65194050
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 100 m, filament diameter 0.01mm
Synonim(y):
AJ615720
Wybierz wielkość
1 EA
3180,00 zł
3180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
3180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 651-940-50
Długość
100 m
Średnica
0.01 mm , filament diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)