Kluczowe dokumenty
GF64965392
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, as rolled
Synonim(y):
AU010300
Wybierz wielkość
1 EA
9440,00 zł
9440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
9440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 649-653-92
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)