Kluczowe dokumenty
GF64704685
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 1.0mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonim(y):
FE246810
Wybierz wielkość
1 EA
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
spheres (grade 100)
jakość
precision sphere
opakowanie
1 ea of 100 pieces
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 647-046-85
Średnica
1.0 mm
sphericity
2.50 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)