Merck
GF62731098
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 10 m, insulation thickness 0.008 mm
Synonim(y):
CU075830
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 627-310-98
Długość
10 m
Średnica
0.075 mm
grubość izolacji
0.008 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com