Przejdź do
401404
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Synonim(y):
Cobaltous perchlorate hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Co(ClO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-653-5
MDL number:
Form:
crystals and lumps
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystals and lumps
Quality Segment
reaction suitability
core: cobalt
concentration
13.8-16.9% Co (EDTA titration)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Co.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
KPOBHNYTWJSVKF-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2911C8661769495
description
-
description
suitable for plant cell culture
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥97%
form
crystals and lumps
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: cobalt
concentration
13.8-16.9% Co (EDTA titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Flame over circleHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)