Merck
GF62476656
Indium
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.999%
Synonim(y):
IN007910
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141719
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.999%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 624-766-56
rezystywność
8.37 μΩ-cm
Długość
100 mm
średnica
2.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)