Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2450,00 zł
Nazwa produktu
Graphene ink, for screen printing, with ethyl cellulose in terpineol, screen printable
description
Electrodes
Quality Segment
form
liquid
composition
Solid content, 13-20%
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm, 25 °C
particle size
≤3 μm
viscosity
5-50 Pa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
bp
213-218 °C (Terpineol)
density
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
General description
Application
Curing Condition: 250-350 °C, 20-30 min
The printed films are generally too thick for photonic annealing, so the substrate will need to be compatible with the thermal curing conditions (typically 250-300 C for 30 minutes works well for most applications). Suggested substrates include Si/SiO2 and polyimide.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for screen printing, with ethyl cellulose in terpineol, screen printable | description for inkjet printing, photonically annealable | description for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable | description for spin-coating, spray-coating, photonic annealing |
| particle size ≤3 μm | particle size ≤3 μm | particle size ≤3 μm | particle size ≤3 μm |
| form liquid | form liquid | form liquid | form dispersion (black) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description Electrodes | description Electrodes | description Electrodes | description Electrodes |
| bp 213-218 °C (Terpineol) | bp 213-218 °C (Terpineol) | bp 213-218 °C (Terpineol) | bp 78 °C (ethanol) |
| viscosity 5-50 Pa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1) | viscosity 7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1) | viscosity 8-15 mPa.s(30 °C) | viscosity 2-8 mPa.s(25 °C) (1000 s-1) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Graphene ink
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8000-41-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?