Merck
GF60335995
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co69%/B 12%/Si12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, coil width 50 mm, length 1 m
Synonim(y):
CO820250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 603-359-95
Długość
1 m
szerokość zwoju
50 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com