Merck
GF59285863
Nickel
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonim(y):
NI007940
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 592-858-63
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
Długość
100 mm
średnica
4.0 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)