GF55248453
Gadolinium
rod, 100mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Synonim(y):
Gadolinium, GD007925
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 552-484-53
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 12.5 mm
tw
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3