Merck
GF52623738
Tantalum
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonim(y):
TA006016, Ta
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Próba
99.9%
Postać
powder
temp. samozapłonu
572 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 526-237-38
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
średnia wielkość cząstek
1-3 μm (FSSR)
tw
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials