GF50518683
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 2 m, coil width 315 mm
Synonim(y):
ES301005
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 505-186-83
Długość
2 m
szerokość zwoju
315 mm
grubość
0.0005 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)