Kluczowe dokumenty
GF47815667
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1.5 mm, size 300 × 300 mm, condition amorphous
Synonim(y):
ES303015
Wybierz wielkość
1 EA
737,00 zł
5 EA
2980,00 zł
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
737,00 zł
5 EA
2980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 478-156-67
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
1.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)