Kluczowe dokumenty
GF59932996
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Synonim(y):
ET326320
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 599-329-96
masa
0.5 kg
nominalna wielkość granulek
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)